Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.96 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 47.8 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
401 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
sűrűség
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Simultaneous determination of volatile organic compounds by gas chromatography
- Determination of seven volatile organic compounds in the surgically resected colonic tissue samples of colorectal cancer patients by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) following their extraction by headspace- and direct injection- based solid phase microextraction (SPME)
- Measurement of concentrations of volatile organic compounds (VOCs) in biogas samples obtained from three different biogas plants by gas chromatography-mass spectrometry
- Quantification of 29 organic air pollutants, consisting of alkanes, carbonyls, terpenes, and aromatic hydrocarbons, in the indoor air of 22 houses using passive samplers
- Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method-based profiling of volatile organic compounds in the olive fruit headspace extracts
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane