Merck
N28906
Sigma-Aldrich
Nonadecane
99%
Szinonimák:
n-Nonadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)17CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.52
Beilstein:
1742892
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystalline
liquid
waxy solid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
9.27 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 133.2 °C)
Teszt
99%
Forma
crystalline
liquid
waxy solid
öngyulladási hőmérséklet
446 °F
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nonadecane is generally used as a subject in positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Positronium in the n-alkane binary mixture: Nonadecane-heneicosane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics Letters, 470(1-3), 72-74 (2009)
Positronium in alkanes. From neat nonadecane to wax.
Zgardzinska B and Goworek T
Chemical Physics Letters, 547(1-3), 35-37 (2012)
Nickel-Catalyzed Suzuki Polycondensation for Controlled Synthesis of Ester-Functionalized Conjugated Polymers.
Qiu Y, et al.
Macromolecules, 49(13), 4757-4762 (2016)
Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics, 335(1), 1-6 (2007)
Stefano Colazza et al.
Journal of chemical ecology, 33(7), 1405-1420 (2007-05-18)
Contact kairomones from adult southern green stink bugs, Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) that elicit foraging behavior of the egg parasitoid Trissolcus basalis (Wollaston) were investigated in laboratory experiments. Chemical residues from tarsi and scutella of N. viridula induced foraging