Fontos dokumentumok
410217
2′,7′-Dichlorofluorescein
ACS reagent
Szinonimák:
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange to red-brown, powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
alcohol: passes test
sűrűség
0.790 g/cm3
λmax
509 nm
alkalmasság
passes test for adsorption indicator
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?