Merck
D41007
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
96%
Szinonimák:
Hexamethylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)6Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.97
Beilstein:
1236322
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
mp
−2-2.5 °C (lit.)
sűrűség
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,6-Dibromohexane is classified as an alkyl halide compound and is useful as a versatile building block in the synthesis of diverse organic compounds.
Alkalmazás
1,6-Dibromohexane is generally used to introduce C6 spacer in the molecular architecture. Some of the examples are:
  • Synthesis of solvent processable and conductive polyfluorene ionomers for alkaline fuel cell applications.
  • Synthesis of cross-linkable regioregular poly(3-(5-hexenyl)thiophene) (P3HNT) for stabilizing the film morphology in polymer photovoltaic cells.
  • Synthesis of pyrrolo-tetrathiafulvalene molecular bridge (6PTTF6) to study redox switching behavior of single molecules.
  • Synthesis of water-soluble thermoresponsive polylactides.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A soluble and conductive polyfluorene ionomer with pendant imidazolium groups for alkaline fuel cell applications.
Lin B, et al.
Macromolecules, 44(24), 9642-9649 (2011)
Nurudeen A Odewunmi et al.
ACS omega, 5(42), 27057-27071 (2020-11-03)
N 1,N 1-diallyl-N 6,N 6,N 6-tripropylhexane-1,6-diaminium chloride (NDTHDC) and its polymer poly(N 1,N 1-diallyl-N 6,N 6,N 6-tripropylhexane-1,6-diaminium chloride) (poly-NDTHDC) were synthesized and tested against API X60 carbon steel corrosion in 15 wt % HCl solution. Weight loss, electrochemical, and surface
Water-soluble thermoresponsive polylactides.
Jiang X, et al.
Macromolecules, 41(2), 318-324 (2008)
Morphological stabilization of polymer photovoltaic cells by using cross-linkable poly (3-(5-hexenyl) thiophene).
Miyanishi S, et al.
Macromolecules, 42(5), 1610-1618 (2009)
Structure? Property Relationships in Redox-Gated Single Molecule Junctions? A Comparison of Pyrrolo-Tetrathiafulvalene and Viologen Redox Groups.
Leary E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(37), 12204-12205 (2008)