Merck
D116408
Sigma-Aldrich
2,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Szinonimák:
2,7-Naphthalenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C10H6(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
Beilstein:
2042383
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,7-Dihydroxynaphthalene is a organic building block used to prepare sulfonic acids, divinylnaphthalenes, dyes, pigments, and fluorescent whiteners.
Alkalmazás
Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Allergic contact dermatitis from 2,7-dihydroxynaphthalene in hair dye.
A Eskelinen et al.
Contact dermatitis, 36(6), 312-313 (1997-06-01)
Efficient lactic acid-catalyzed route to naphthopyranopyrimidines under solvent-free conditions
Sadeh FN, et al.
Organic preparations and procedures international, 49, 35-44 (2017)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 721-721 (1993)
Subrata Kundu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(9), 6720-6727 (2009-12-25)
A new synthetic route has been utilized for the formation of multiple-shaped Pt nanoparticles (NPs) under UV-photoirradiation. The one-step process exclusively generates different shapes, such as spheres, cubes, short and long wires, and flakelike nanostructures. The reduction of Pt(IV) ions
Raafat M Issa et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 62(4-5), 980-986 (2005-06-14)
The absorption spectra of mono- and bis-azo-derivatives obtained by coupling the diazonium salts of aromatic amines and 2,7-dihydroxynaphthalene have been studied in six organic solvents. The different absorption bands have been assigned and the effect of solvents on the charge