Fontos dokumentumok
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
2′,7′-Dichlorofluorescein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H10Cl2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171501
EC index szám:
200-968-6
NACRES:
NA.21
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
form
solid
veszteség
≤3% loss on drying, 110°C
térfogatsúly
390 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Clarity of solution (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3