Merck
675725
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butyne
97%
Szinonimák:
1-Bromo-3-butyne
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.481
sűrűség
1.417 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
BrCCC#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Bromo-1-butyne is commonly used as a reactant. It serves as a source of alkyl halides for the introduction of bromo functionality into the molecule.
Alkalmazás
4-Bromo-1-butyne is used as a reactant in the synthesis of:
  • Macrocycles by cobalt-mediated [2+2+2] co-cyclotrimerization.
  • 2,4,5-trisubstituted oxazoles by a gold-catalyzed formal [3+2] cycloaddition.
  • Intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition to synthesize 1,3,4-oxadiazoles.
  • Lactones bearing alkynes for reductive cyclization in the preparation of azulene derivatives.
  • Substituted α-pyrones by gold-catalyzed coupling reactions.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.0 °F
Lobbanási pont (C)
23.9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A facile synthesis of N-C linked 1, 2, 3-triazole-oligomers
V Fiandanese, et al.
Tetrahedron, 67, 5254-5260 (2011)
Synthesis of macrocycles via cobalt-mediated [2+ 2+ 2] cycloadditions.
Bonaga LVR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3473-3485 (2005)
Intramolecular Diels- Alder/1, 3-dipolar cycloaddition cascade of 1, 3, 4-oxadiazoles.
Elliott GI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(32), 10589-10595 (2006)
Reductive Cyclization Cascades of Lactones Using SmI2- H2O.
Parmar D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(8), 2418-2420 (2011)
Intermolecular and Selective Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Oxazoles by a Gold-Catalyzed Formal [3+ 2] Cycloaddition.
Davies PW, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(38), 8931-8935 (2011)