Fontos dokumentumok
D6665
2′,7′-Dichlorofluorescein
~90% purity (TLC) (85- 100% purity), powder
Szinonimák:
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Javasolt termékek
product name
2′,7′-Dichlorofluorescein, suitable for use as an indicator in chloride titration, ~90% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
~90% (TLC)
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 25 mg/mL
sűrűség
0.79 g/cm3
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3