D6883
2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate
≥97% (HPLC), powder, cell-permeable non-fluorescent probe
Szinonimák:
2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate, DCFH-DA, 2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate
About This Item
Javasolt termékek
product name
2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate, ≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C(c2cc1Cl)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- sensitive and rapid quantitation of oxygen-reactive species in response to oxidative metabolism
- microplate assay for detecting oxidative products in phagocytic cells
- quantitative multiwell myeloid differentiation assay
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research