Fontos dokumentumok
35848
2′,7′-Dichlorofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (T)
Szinonimák:
DCF, Dichlorofluorescein
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (T)
Forma
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
fluoreszcencia
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?