Fontos dokumentumok
T25402
Sodium tetraphenylborate
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Tetraphenylboron sodium
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
powder, crystals or granules
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: boron
az oldat átlátszósága
passes test
veszteség
≤0.5% loss on drying
pH
8 (20 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?