Merck
244376
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-pentyne
98%
Szinonimák:
(3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH2CH2CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.56
Beilstein:
1736710
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCCCC#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
5-Chloro-1-pentyne was used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S. It was also used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Piers E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(3), 280-286 (1993)
Copper-promoted cycloaddition of diazocarbonyl compounds and acetylides.
Xiangbing Qi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(18), 3242-3244 (2007-03-23)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide