287810
2′,7′-Dichlorofluorescin Diacetate
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (•NO) and for the determination of the degree of overall oxidative stress.
Szinonimák:
2′,7′-Dichlorofluorescin Diacetate, H₂DCFDA, 2ʹ,7ʹ-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)Cl)C2c4c(cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (•NO)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ripple, M.O., et al. 1997. J. Natl. Cancer Inst. 89, 40.
Caro, A., and Puntarulo, S. 1996. Biochim. Biophys. Acta1291, 245.
Perez-Garcia, F., et al. 1996. Life Sci. 59, 2033.
Ramakrishnan, N., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 1443.
Ferrer, A.S., et al. 1990. Anal. Biochem. 187, 129.
WGK
WGK 3