biológiai forrás
corn
Minőségi szint
típus
Type I
Forma
powder
szennyeződések
≤5% Reducing sugar
szín
light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Géninformáció
human ... PYGM(5837)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.