Fontos dokumentumok
N2286
Nonactin
from Streptomyces griseus, ≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Szinonimák:
Ammonium ionophore I, Ammonium ionophore
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces griseus
Minőségi szint
leírás
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
Teszt
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: soluble 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)