C7522
Calcium Ionophore A23187
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
Calcimycin, Antibiotic A 23187, Calimycin
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to light yellow
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
fungi
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer to study its effect on the expression of the toxoplasma unfolded protein response (UPR) genes
- for the induction of the acrosome reaction
- in skeletal muscle sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA) activity assay
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3