Fontos dokumentumok
95292
Hydrogen ionophore I
Selectophore™, function tested
Szinonimák:
Tridodecylamine, Proton ionophore I, Hydrogen ionophore I
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
termékcsalád
Selectophore™
Forma
liquid
minőség
function tested
törésmutató
n20/D 1.4578 (lit.)
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
374.0 °F
Lobbanási pont (C)
190 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?