Merck
C2273
Sigma-Aldrich
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
For use as a marker in SDS-PAGE
Szinonimák:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase
Méret kiválasztása
1 VIAL
36 800,00 Ft
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 VIAL
36 800,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
bovine erythrocytes
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
~29 kDa
kiszerelés
vial of 5 mg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Carbonic Anhydrase is a metalloenzyme with zinc.[1] The active site of carbonic anhydrase contains three conserved histidine residues (His94, His96 and His119).[2]
Alkalmazás
Carbonic Anhydrase has been used:
  • as a component of nine-protein mixture for the comparative proteomic mass spectrometry analysis of bovine brain samples[3]
  • as a molecular marker in gel filtration chromatography[4]
  • as a standard protein to test the recovery of CMA/20 microdialysis probe[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Carbonic anhydrase is essential for the reversible hydration of carbon dioxide.[1] It is also crucial for the physiological processes including respiration, ion transport, acid–base balance, lipid and carbohydrate metabolic pathways.[1] Carbonic anhydrase participates in electrolyte secretion and in the carbon dioxide fixation.[2]
Egység definíció
One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alan J Rosenbloom et al.
Journal of neuroscience methods, 148(2), 147-153 (2005-07-27)
Unlike all other currently available sampling techniques, microdialysis allows the continuous recovery of dialysed fluid from the interstitial space of living tissue. Microdialysis has been extensively used to study small molecules such as neurotransmitters, metabolites and drugs in the brain
Md Imtaiyaz Hassan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1570-1582 (2012-05-23)
The carbonic anhydrases enzymes (CAs, EC 4.2.1.1) are zinc containing metalloproteins, which efficiently catalyse the reversible conversion of carbon dioxide to bicarbonate and release proton. These enzymes are essentially important for biological system and play several important physiological and patho-physiological
Arun Devabhaktuni et al.
Journal of proteome research, 15(3), 732-742 (2016-01-09)
Dependent on concise, predefined protein sequence databases, traditional search algorithms perform poorly when analyzing mass spectra derived from wholly uncharacterized protein products. Conversely, de novo peptide sequencing algorithms can interpret mass spectra without relying on reference databases. However, such algorithms
Joana da Costa Ores et al.
Chemosphere, 88(2), 255-259 (2012-04-20)
This work presents a study of industrially applicable techniques to obtain a biologically supported carbon dioxide capture system, based on the extraction of carbonic anhydrase from bovine blood. Carbonic anhydrase is a metalloenzyme which catalyzes the reversible hydration of carbon
Fatima Gasset-Rosa et al.
Neuron, 102(2), 339-357 (2019-03-12)
While cytoplasmic aggregation of TDP-43 is a pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia, how aggregates form and what drives its nuclear clearance have not been determined. Here we show that TDP-43 at its endogenous level undergoes liquid-liquid