Acetonitril
Acetonitril vagy metilcianid egy erősen illékony, aprotikus poláros szerves oldószer. Az acetonitrilt az analitikai kémiában oldószerként vagy mozgófázisként használják. Oldószerként használják szerves reakciókban is, például alkil-hidroperoxidok szintézisénél alkán hidrogén-peroxiddal történő oxidálásával vaskomplexek jelenlétében.
Az acetonitrilt a gyógyszeriparban is használják gyógyszerek szintézisére, tisztítására és formulázására. Különösen hasznos a vízben vagy más szokásos oldószerekben rosszul oldódó gyógyszerek esetében.
Acetonitril mint oldószer a spektroszkópiában
Acetonitrilt széles körben használják különböző spektroszkópiai technikákban, beleértve az infravörös (IR) és a nukleáris mágneses rezonanciát (NMR). Az ultraibolya-látható (UV-Vis) spektroszkópiában is használják oldószerként, mivel átlátszó és sok más oldószerhez képest viszonylag alacsony az UV-abszorpciója, így kiváló választás UV-Vis mérésekhez.
Deuterált acetonitril (acetonitril-d3): Az acetonitril-d3 trimetilszilánnal vagy anélkül együtt oldószerként használatos az infravörös (IR) és NMR spektroszkópiában, valamint patronként a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC)-SPE (szilárd fázisú extrakció)-NMR technikában.
Acetonitril, mint mobil fázis a kromatográfiában
Mivel az acetonitril alacsony viszkozitású, nagy elúciós erővel rendelkezik és az analitok széles körével kompatibilis, ezért számos kromatográfiás technikában, például a HPLC-ben, folyadékkromatográfia-tömegspektrometriában (LC-MS), ultranagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (UHPLC) és a gázkromatográfiában mobil fázis komponensként használják.
Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) minőségű acetonitril: A HPLC-ben mozgófázisként gradiens minőségű acetonitrilt vagy trifluor-ecetsav, hangyasav, 2-propanol vagy ammónium-formiát meghatározott koncentrációjú acetonitril-oldatot használnak.
Acetonitril, mint referencia standard
Acetonitrilt gyógyszeripari elsődleges vagy másodlagos minőségű referencia standardként használják az alkohol meghatározásánál és maradék oldószerként.