Fontos dokumentumok
360457
Acetonitrile
≥99.5%, ACS reagent
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
100
200
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
szennyeződések
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
párolgási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The solid-phase peptide synthesis.
- The sialylation reactions.
- The synthesis of copper nanoparticles by reduction of copper nitrate salt using NaBH4. During the preparation, ACN acts as a protecting solvent, which prevents the oxidation of nanoparticles.
- The preparation of diaryl selenides by Cu-catalyzed coupling reaction between aryl iodides and diphenyl diselenide. In this process, ACN also functions as a ligand for the copper catalyst to increase its catalytic activity.
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?