The silicon oil products are not tested for melting point range. The product SDS reports the melting point based on the published physical properties of materials that fall under a given CAS number. Products under CAS# 63148-62-9 report a melting point of -55°C. The CAS# 9016-00-6, Polydimethylsiloxane. lists a melting point of -50°C.
Fontos dokumentumok
146153
Silicone oil
for melting point and boiling point apparatuses
Méret kiválasztása
38 920,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
38 920,00 Ft
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
típus
for melting point and boiling point apparatuses
parameter
−40-350 °F temp. range (−40-175 °C)
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
viszkozitás
45.0-55.0(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C
Alkalmazás
- for melting-point and boiling-point apparatus
- in membrane contactors to impregnate fibers
- on rheometer samples (chicken skin and bovine gelatin) to prevent evaporation during heating using temperature sweeps and frequency sweeps
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High viscosity
- Low water solubility
- Low vapor pressure
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-
What is the part number of silicon oil that has a melting point at around - 50C.
1 answer-
Helpful?
-