Fontos dokumentumok
1.12636
Supelco
Acetonitrile
for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-835-2
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
524 °C
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
DNA amplification: suitable
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA synthesis with high yields. A wide variety of packaging types supporting specific synthesis instrumentations, for quantities from bottle to bulk, and the will to customized solutions completes our innovative offering.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup