Fontos dokumentumok
L010000
Acetonitrile
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
típus
for DNA synthesis
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
törésmutató
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?