Fontos dokumentumok
110086
Acetonitrile
99%, suitable for UV/Vis spectroscopy, ReagentPlus®
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Metal-cation-induced shifts in thiolate redox and reduced sulfur speciation.: This study explores the redox behavior of thiolates affected by metal cations in acetonitrile, shedding light on sulfur speciation processes critical for developing catalytic and environmental remediation technologies (Seo et al., 2024).
- Rational design and investigation of nonlinear optical response properties of pyrrolopyrrole aza-BODIPY-based novel push-pull chromophores.: Focused on nonlinear optics, this research uses acetonitrile as a solvent to study the optical properties of newly designed chromophores, contributing to advances in optical materials science (Kothoori et al., 2024).
- Acetonitrile real gas phase behavior from quasi-ideal gas to nanodroplets: A microscopical view.: Providing a microscopic insight into the phase behavior of acetonitrile, this research enhances understanding of fluid dynamics at nanoscale levels, relevant for both academic studies and industrial applications (Martínez et al., 2024).
- Crystalline CdS/amorphous Cd(OH)2 Composite for Electrochemical CO2 Reduction to CO in a Wide Potential Window.: Highlighting the role of acetonitrile in electrochemical setups, this study develops new materials for efficient CO2 reduction, potentially impacting energy conversion strategies globally (Hua et al., 2024).
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.