Fontos dokumentumok
49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Szinonimák:
NSC 7304
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?