Fontos dokumentumok
78651
Isovaleric acid
analytical standard
Szinonimák:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.38 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.402-1.404
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Rose apple (Syzygium jambos Alston) fruit using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID), mass spectrometry (GC-MS) and olfactometry/aroma extract dilution analysis (GC-O/AEDA).
- Sicilian goat cheese using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) and mass spectrometry (GC-MS).
- Food products using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?