Fontos dokumentumok
58360
Isobutyric acid
puriss. p.a., ≥99.5%
Szinonimák:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
≥99.5%
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
robbanási határérték
10 %
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
n20/D 1.393
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)