Fontos dokumentumok
20788
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 705RN 50UL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type RN (removable needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80530
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
50 μL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)