Merck
Hamilton fecskendők
Hamilton® fecskendő, 700-as sorozat
AHamilton üvegfecskendők a minőségi anyagoknak és a szakszerű kivitelezésnek köszönhetően a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtják a megbízható elemzésekhez. A szabványos és egyedi fecskendők legátfogóbb választékát kínálják. A Hamilton fecskendőket úgy gyártják, hogy a névleges térfogat ±1%-án belüli pontosságot és a teljes skála térfogatának 80%-ánál mért 1%-os pontosságot biztosítsanak. A hordó és a dugattyú méreteinek kialakítása garantálja a nagyfokú pontosságot és precizitást.
Bővebben
Hamilton gázzáró fecskendők
A gázzáró fecskendőket folyadékok és gázok adagolására egyaránt tervezték, és a precíziósan megmunkált PTFE dugattyúcsúcs által létrehozott szivárgásmentes tömítéssel rendelkeznek. A hegy szoros illeszkedése biztosítja a fecskendőhordó hatékony tisztítását, így a visszamaradt minta eltűnik. Ez a tulajdonság hasznos, ha heterogén mintákkal van dolgunk, mivel minimálisra csökkenti a lerakódások kialakulásának és a dugattyú esetleges beragadásának kockázatát. Ez a fecskendősorozat ideális 100μL-től 100mL-ig terjedő mennyiségek adagolására.
Hamilton mikroliteres fecskendők
A mikroliteres fecskendőket kifejezetten folyadékokkal való használatra tervezték, kézzel illesztett rozsdamentes acél dugattyúval és finoman fúrt fecskendőhordóval rendelkeznek. Ezek a fecskendők tökéletesen alkalmasak homogén minták kezelésére, amelyek nem hajlamosak kicsapódni vagy üveghez kötődni.
Hamilton TLC fecskendők
A vékonyréteg-kromatográfiás (TLC) fecskendők tűi a csúcstól kezdődően 3/4" hosszban PTFE bevonattal vannak ellátva. A bevonat csökkenti a felületi feszültséget a tű és a folyadék között, így ideális a reprodukálható mintafoltozáshoz. A TLC fecskendő kétféle változatban kapható: vagy cementált tűként (SNTLC), vagy csere tűként, amely egy szabványos kivehető tűs fecskendőbe (RN) illeszthető.
Hamilton SampleLock fecskendők
A Hamilton SampleLock fecskendőkkel biztonságosan gyűjthet, tárolhat, szállíthat és elemezhet folyékony vagy gáznemű mintákat, mivel megakadályozzák a párolgási veszteséget és a környezeti szennyeződést. Ezeket a fecskendőket különböző méretekben kínáljuk, 50 μL-től 100 ml-ig. Ezek a fecskendők könnyed csavarószeleppel és pozitív hátsó ütközővel rendelkeznek, amely hatékonyan megakadályozza a minta elvesztését és a dugattyú kifújását. Ezen felül a SampleLock szelep opcionális férfi luer és női luer lock adaptermenettel rendelkezik, így biztosítva a különböző csatlakozókkal és szerelvényekkel való kompatibilitást.