58382
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
705SNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22s ga (blunt tip)
Jellemzők
needle type SN (special needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80565
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
50 μL
kompatibilitás
for use with Rheodyne
for use with SSI
mode of use Valco VISF-2
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)