Fontos dokumentumok
19133-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, bevel tip stainless steel needle, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Szinonimák:
RN Syringe Needles
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
tűméret
22s ga
Jellemzők
bevel tip (point style 2)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7758-03
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
2.5-100 μL
kompatibilitás
for use with 2.5μL-100μL syringe
Általános leírás
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)