Fontos dokumentumok
20919
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 75RN 5.0UL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
26s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type RN (removable needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 87930
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
5 μL
Általános leírás
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)