Fontos dokumentumok
20790-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 710RN 100UL
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Anyagok
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type RN (removable needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80630
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
100 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)