Merck
Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22 ga
Jellemzők
needle bevel tip
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7758-01
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
2.5-100 μL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)