Fontos dokumentumok
20779
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
26s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80366
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
10 μL
Általános leírás
700 Series Six Packs
The most popular syringes are available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings. Accurate to ±1%. Temperature limit: 50° C for cemented needles, 115° C for removable needle.
10μL capacity, 26s gauge, 51mm length, point style #2, in packs of 6.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)