Fontos dokumentumok
HAM80075
Hamilton® syringe
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
About This Item
UNSPSC kód:
42142600
NACRES:
NB.03
material
Gastight syringe
Jellemzők
autoclavable: no
model
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80075
parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
0.46 mm × 6.6 mm
tű belső átmérő × külső átmérő
0.13 mm × 0.47 mm
tű gauge
26s
térfogat × H
10 μL × 51 mm
Általános leírás
Hamilton model 1701 N 10 µL volume syringe having a cemented 26s guage, 2 inch needle with point style 3 blunt tip.
Alkalmazás
  • in HPLC injection
  • sample pipetting
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)