20735
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 702N 25UL
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80400
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)