26719
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Javasolt termékek
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23s ga (cone tip)
Jellemzők
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80080
tű H
43 mm (1.71 in.)
térfogat
10 μL
Related Categories
Általános leírás
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)