Fontos dokumentumok
21493
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
removable needle RN
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 84855
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
Related Categories
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)