Fontos dokumentumok
20887
Hamilton® HPLC syringes
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tűméret
22s ga (blunt tip)
Jellemzők
blunt tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80965
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
50 μL
kompatibilitás
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)