Fontos dokumentumok
19606
Biotin
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Biotinum, D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
tested according to Ph. Eur.
mp
231-233 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?