Fontos dokumentumok
14400
Biotin
≥99.0% (T)
Szinonimák:
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +91±2°, c = 1% in 0.1 M NaOH
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying
szín
colorless to white
mp
229-234 °C
231-233 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C
water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C
0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
H2O: very soluble
organic solvents: insoluble
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?