Fontos dokumentumok
255599
Cobalt(II) chloride hexahydrate
ACS reagent, 98%
Szinonimák:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 0 °C)
Teszt
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cobalt
szennyeződések
≤0.01% insolubles
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Dioxygenation of styrenes with N-hydroxyphthalimide to synthesize corresponding alcohols and ketones.
- Oxidative coupling of primary amines to imines.
- Friedel-Crafts reaction between indoles and activated olefins to synthesize β-indolylketones.
- Synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
- Reaction of acyl chlorides with diselenides or disulfides to synthesize selenol and thiol esters.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3