2031
D-(+)-Biotin
Szinonimák:
D-(+)-Biotin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (by assay)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1