Fontos dokumentumok
B1116000
Biotin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
biotin
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
Biotin is a water-soluble vitamin B, which is involved in the synthesis of fatty acids and in gluconeogenesis. It is found in plants and animals. Biotin deficiency causes retardation in growth, alopecia and neurological impairment in humans and animals.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)