Fontos dokumentumok
RES1052B-B7
BIOTIN
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Biotin, D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
97.5-100.5%
Forma
powder
szennyeződések
Trace metals; tested
szín
white
mp
231-233 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Kiszerelés
RES1052B-B701X: 1 g container
RES1052B-B707X: 10 g container
RES1052B-B708X: 25 g container
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?