Fontos dokumentumok
B0301
Biotin
meets USP testing specifications
Szinonimák:
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP testing specifications
Teszt
97.5-102.0%
Forma
powder
szín
white
mp
231-233 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Protein Biotinylation Studies:</strong> Advanced strategies for biotinylation site characterization in proteins are being developed using biotin, improving the precision of protein modification techniques critical for biochemical research and drug development (Zhu, 2024).</li>
</ul>
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures