Fontos dokumentumok
04573
Thiamine hydrochloride
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Thiamio hydrochloridum, Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Teszt
98.5-101.0% anhydrous basis
form
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%)
alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute)
glycerol: soluble 1 gm in 18 ml
water: soluble 1 g/mL
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
hexane: insoluble
methanol: very soluble
propylene glycol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?