Fontos dokumentumok
P45605
3,3-Dimethyl-2-butanone
97%
Szinonimák:
α,α,α-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, Pinacolone
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?