Fontos dokumentumok
67309
Kovac′s reagent for indoles
suitable for microbiology
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16654:2001
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
4-(dimethlyamino)benzaldehyde, 50 g/L
hydrochloric acid, 240 g/L
isoamylic alcohol, 710 g/L
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F
Lobbanási pont (C)
43 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.